Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance
The Cubis™ II Analytical Lab Balance has a maximum weighing capacity between 120 g and 520 g in combination with readability of 0.1 mg.
Brand: Sartorius MCA324S-2CEU-I QP99
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Specifications
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
320 g | |
0,1 mg | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl | |
Analytische Waage |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
Farb-Touchscreen | |
Windschutz O, QP99 | |
1 s | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |