Learn More
Gibco™ CTS™ Immunzellen-Serumersatz (SR)
CTS Immunzellen-Serumersatz (SR) ist eine definierte Formulierung ohne Xeno, die die In-vitro-Expansion menschlicher Immunzellen unterstützt, wenn diese als Serumsubstitut zur Ergänzung eines Basalzellkulturmediums wie Gibco CTS OpTmizer SFM für die Expansion von T-Zellen oder CTS AIM V Medium hinzugefügt werden.
Marke: Gibco™ A4702902
Beschreibung
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells when added as a serum substitute to supplement a basal cell culture medium such as Gibco CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium.
- Bietet ein Komplettmedium ohne Serum und Xeno, das die mit Humanserum assoziierten Supplementierungs- und Sicherheitsrisiken minimiert
- Diese definierte, robuste Formulierung kann die Supplementierung durch Humanserum in mehreren unterschiedlichen Basismedien ohne Beeinträchtigung der Zellleistung ersetzen
- CTS Immunzellen-SR eliminiert die Zeit und Kosten für die Qualifizierung von Humanserum und ermöglicht damit den problemlosen Übergang von der Forschung zur klinischen Anwendung
- Hergestellt an FDA-zertifizierten, 13485-konformen Standorten
Immunzellenqualifiziert
CTS Immunzellen-SR unterstützt gleichwertige bzw. verbesserte Ergebnisse für mehrere Immunzellentypen. Für die Verwendung in ähnlicher Konzentration wie Humanserum wurde nachgewiesen, dass CTS Immunzellen-SR Folgendes fördert:
- Wachstum und Leistung polyklonaler primärer T-Zellen
- Expansion, Wirksamkeit und In-vivo-Persistenz lentiviraler genmodifizierter CAR-T-Zellen,
- Proliferation und Funktion primärer humaner natürlicher Killerzellen, die mit modifizierten Fütterzellen und kultiviert wurden
- Aktivierung und Expansion humaner regulatorischer T-Zellen (Tregs)
Kompatibel mit geschlossenen Arbeitsabläufen
- Erhältlich im BioProcess Container-Format mit innovativem Sekundärbehälter zum Gewährleisten der Produktintegrität beim Einfrieren und Auftauen
- Die Kammer ist aus unserem hochwertigen Aegis 5-14-Film gefertigt
- Sterile, schweißbare C-Flex™ Schläuche mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss oder MPC-Schnellanschluss für vielseitige Anschlussmöglichkeiten zur Integration in geschlossene Prozesse
Spezifikation
Flach bei -5 bis -30 °C lagern. |
|
Ohne Serum und Xeno | |
Steril gefiltert | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Trockeneis |
Human Immune Cells | |
Serumersatz | |
Beutel - BioProcess Container (BPC) | |
1 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2477504 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4702901,A4702902 |
2631957 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4702901,A4702902 |
2610209 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4702901,A4702902 |
2805612 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A4702901,A4702902 |
2824440 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A4702901,A4702902 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.