Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant mit SYTOX™ Deep Red
Flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36987
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17188292
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 x 2 ml
Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz
• Nach Erhalt wird die Lagerung des Produkts bei Raumtemperatur empfohlen.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
ProLong™
1 x 2 mL
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Montagelösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2482965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog NumberP36987
Chargennummer2342854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2021 Catalog NumberP36987
Chargennummer2235264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2020 Catalog NumberP36987
Chargennummer2133180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2019 Catalog NumberP36987
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant mit SYTOX™ Deep Red > 1 x 2 ml