Learn More
Thermo Scientific™ CTC Instruments feste GT-Nadelspritze, 500 μl
Thermo Scientific™ CTC Instruments-GT-Spritzen mit fester Kanüle sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina präzise und reproduzierbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 365JL720
168.36 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13406886
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 G
Spritze mit fester Nadel
0,41
500 μl
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CTC Instruments feste GT-Nadelspritze, 500 μl > 51 mml, 22 g