Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen und Skala werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04006149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10100121
  • 122.57 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas
2/Packung
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala > Kapazität: 250 ml