Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Gebrauchsfertiges chemolumineszentes Alkalische-Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder in lösungsbasierten Assays. Thermo Scientific CSPD™ Substrat (0,25 mM) kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden, wie z. B. immu
364.00 CHF - 1402.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | ELISA-Substrat, CSPD™ Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemilumineszenz |
Form | Flüssig |
Format | Flaschen |
Substrattyp | AP-Substrat (alkalische Phosphatase), Alkalische Phosphatase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10655886
|
Invitrogen™
T2141 |
50 mL, 50 ml |
364.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12644325
|
Invitrogen™
T2142 |
100 mL, 100 ml |
497.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12654325
|
Invitrogen™
T2143 |
250 mL |
1402.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung hoher Intensität ermöglicht den Nachweis alkalischer Phosphatase-Marker mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und höchstmöglichem Signal-Rausch-Verhältnis.
- Weist alkalische Phosphatase- und mit alkalischer Phosphatase markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nach.
- Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
- Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Spezifikation
ELISA-Substrat, CSPD™ Substrat | |
Flüssig | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase), Alkalische Phosphatase | |
Raumtemperatur |
Chemilumineszenz | |
Flaschen | |
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |