Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Gebrauchsfertiges chemolumineszentes Alkalische-Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder in lösungsbasierten Assays. Thermo Scientific CSPD™ Substrat (0,25 mM) kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden, wie z. B. immu
Marke:  Invitrogen™ T2141
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655886
  • 364.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung hoher Intensität ermöglicht den Nachweis alkalischer Phosphatase-Marker mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und höchstmöglichem Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Weist alkalische Phosphatase- und mit alkalischer Phosphatase markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nach.
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat, CSPD™ Substrat
Chemilumineszenz
Proteinassays und -analysen
AP-Substrat (alkalische Phosphatase), Alkalische Phosphatase
CSPD™ Substrat, 50 ml, 0.25 mM-Konzentration, Flüssigkeit, AP (alkalische Phosphatase) Substrattyp, Versandbedingungen für Raumtemperatur, 4 °C Lagerungsanforderungen, für Protein-Assays und Analysen verwendet
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
4 °C
50 mL, 50 ml
Flüssig
Flaschen
CSPD™, NovaBright™
Je 1
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2408046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog NumberT2141
Chargennummer2402045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog NumberT2141
Chargennummer2401043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberT2141
Chargennummer2203042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2022 Catalog NumberT2141
Chargennummer2011032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2020 Catalog NumberT2141
Name des Produkts
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) > 50 mL