Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Gebrauchsfertiges chemolumineszentes Alkalische-Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder in lösungsbasierten Assays. Thermo Scientific CSPD™ Substrat (0,25 mM) kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden, wie z. B. immu
Marke:  Invitrogen™ T2142
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12644325
  • 497.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung hoher Intensität ermöglicht den Nachweis alkalischer Phosphatase-Marker mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und höchstmöglichem Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Weist alkalische Phosphatase- und mit alkalischer Phosphatase markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nach.
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat, CSPD™ Substrat
Chemilumineszenz
Flüssig
Flaschen
CSPD™, NovaBright™
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
4 °C
100 mL, 100 ml
100 ml
Proteinassays und -analysen, Southern-, Northern- Western-Blotting, Anwendung in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reportergen-Assays ebenfalls möglich, Proteinbiologie, Zellanalyse, Enzym-Reporter-Assays, ELISA, alkalische Phosphatase-Assays, selbst erstelltes Assay, gebrauchsfertiges Immunassay
AP-Substrat (alkalische Phosphatase), Alkalische Phosphatase
CSPD™ Substrat, 100 ml, Flüssigkeit, Chemilumineszenz-Substrat von alkalischer Phosphatase, 0.25 mM gebrauchsfertig für Protein- oder Nukleinsäure-Blotting auf Nitrozellulosemembranen, Proteinassays und -analysen, Southern, Northern und Western Blotting, kann auch
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) > 100 mL