Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit drei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
45.71 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
---|---|
Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Farbe | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Farbe | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12340160
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-00-ND |
0.13 mm | 0.90 mm | Orange/orange | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11704648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-05-ND |
0.51 mm | 0.90 mm | Orange/Gelb | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11714648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-07-ND |
0.64 mm | 0.90 mm | Orange/weiß | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10320881
|
Saint Gobain Life Sciences
SC0056T |
0,76 mm | 0,85 mm | Schwarz/Schwarz | 38,1 cm | N/A | |||
15103216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-13-ND |
1,14 mm | 0,85 mm | Rot/rot | 38,1 cm |
71.15 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11734648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-15-ND |
1.30 mm | 0.85 mm | Grau/Grau | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15183206
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-18-ND |
1.65 mm | 0.85 mm | Blau/Blau | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11749744
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-25-ND |
3.17 mm | 0.85 mm | Schwarz/Weiß | 38.1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
N/A | |
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10773816
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-16-ND |
1,42 mm | 0,90 mm | Kristallklar | 38,1 cm |
69.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|
13474815
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-11-ND |
1,02 mm | 0,85 mm | Kristallklar | 10 m |
68.40 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15123216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-23-ND |
2,54 mm | 0,85 mm | Kristallklar | 10 m |
69.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15133216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-24-ND |
2,79 mm | 0,85 mm | Kristallklar | 10 m |
69.05 CHF
12 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15171773
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-17-ND |
1,52 mm | 0,85 mm | Kristallklar | 10 m |
113.00 CHF
12 Stück |
N/A | |
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
-50 °C | |
74 °C |