Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit drei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070535-24-ND
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15133216
  • 69.05 CHF / 12 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP Klasse VI, NSF, 3-A, USP Class VI
Schläuche
2,79 mm
0,18 in.
32.8 ft.
0,03 in.
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
12/Packung
Kristallklar
Flexibel
Violett/weiß
0,11 in.
Tygon R3607
4,49 mm
10 m
0,85 mm
-50 °C
2,79 x 4,49mm
55 (Shore A)
74 °C