Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit drei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070535-18-ND
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Blau/Blau | |
0,06 in. | |
Tygon R3607 | |
38.1 cm | |
0.85 mm | |
-50 °C | |
1.65 x 0.85 mm | |
74 °C |
Schläuche | |
1.65 mm | |
1.25 ft. | |
0,03 in. | |
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden | |
12/Packung | |
Blau/Blau |