Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit drei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070535-25-ND
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749744
  • 69.05 CHF / 12 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Schwarz/Weiß
0,12 in.
Tygon R3607
38.1 cm
0.85 mm
-50 °C
3.17 x 0.85 mm
74 °C
Schläuche
3.17 mm
1.25 ft.
0,03 in.
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
12/Packung
Schwarz/Weiß