Learn More
Thermo Scientific™ Permanentmarker und Stifte für Gefriergut
Kennzeichnen Sie Proben und Aufbewahrungsboxen dauerhaft mit diesen Cryoware Permanent Markern und Stiften.
Marke: Thermo Scientific™ 343850
119.35 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
111.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschriften Sie Proben und Lagerboxen dauerhaft mit den Thermo Scientific™ Cryoware Permanentmarkern und Stiften, die auch niedrigen Lagertemperaturen mühelos widerstehen.
Eigenschaften:
- Nunc™ und Nalgene™ Marker für Kryoprodukte gibt es in verschiedenen Farben für die handschriftliche Beschriftung und Markierung von Proben.
- Sie können diese Stifte von Hand benutzen oder sie zum Erreichen eines höheren Probendurchsatzes im ID Scribe verwenden
Spezifikation
Permanent Marking Pen | |
Nunc Cryo Permanentmarker | |
1 |
Schwarz | |
10 | |
1 Pk. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1407528 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 343850 |
1394741 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 343850 |
1398217 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 343850 |
1425033 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 343850 |
1427590 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2025 | 343850 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.