Learn More
Thermo Scientific™ Permanentmarker und Stifte für Gefriergut
GREENER_CHOICE
Kennzeichnen Sie Proben und Aufbewahrungsboxen dauerhaft mit diesen Cryoware Permanent Markern und Stiften.
Marke:  Thermo Scientific™ 6313-0010
24.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10314551
  • 37.40 CHF / 4 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Beschriften Sie Proben und Lagerboxen dauerhaft mit den Thermo Scientific™ Cryoware Permanentmarkern und Stiften, die auch niedrigen Lagertemperaturen mühelos widerstehen.
Eigenschaften:
  • Nunc™ und Nalgene™ Marker für Kryoprodukte gibt es in verschiedenen Farben für die handschriftliche Beschriftung und Markierung von Proben.
  • Sie können diese Stifte von Hand benutzen oder sie zum Erreichen eines höheren Probendurchsatzes im ID Scribe verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Besonders fein (Grün steht für „fein“)
Verschiedene Farben (rot, blau, grün, schwarz)
24
4 Pk.
Permanent Marking Pen
Nalgene Cryoware Marker-Set
4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7428894010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number6313-0010
Chargennummer7437557010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number6313-0010
Chargennummer7442290010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number6313-0010
Chargennummer7443066010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number6313-0010
Chargennummer7440044010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number6313-0010
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    20
    Stunden
    21
    Minuten
    9
    Sekunden
    30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Tage
    16
    Stunden
    21
    Minuten
    9
    Sekunden
    30
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    17
    Stunden
    21
    Minuten
    9
    Sekunden
    30
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Permanentmarker und Stifte für Gefriergut > Nalgene Cryoware Markersatz, rot, blau, grün, schwarz, NS
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.