Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Belpen™ Schwarze Marker
Die Filzstifte eignen sich hervorragend für Beschriftungen auf allen Arten von Laborartikeln aus Glas und Kunststoff
Marke: Bel-Art™ F13374-0000
Beschreibung
- Jeder Injektor verfügt über eine praktische Taschenhalterung
- Verwendbar mit allen Scienceware und Write-On™ Kennzeichensystemen
- Gesamtlänge: 133 mm (5,25 Zoll)
- Die Tinte ist schnelltrocknend, wasserfest und autoklavierbar
Spezifikation
Felt Tip | |
Schwarz | |
Ideal für die Kennzeichnung aller Arten von Laborgefäßen aus Glas und Kunststoff | |
5,25 in. |
Marker | |
Taschenhalterung | |
3 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Belpen™ Schwarze Marker > Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur