Learn More
Thermo Scientific™ Kryo-Markierungsstiftset
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
78.59 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Typ | Cryo Marker Pen Set |
---|---|
Temperaturbereich | -200 °C, -328 °F |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryoröhrchen und -boxen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15289134
|
Thermo Scientific™
4000221 |
Multi-color |
78.59 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15611105
|
Thermo Scientific™
4000222 |
Black |
208.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
- Mehrfarben-Set enthält vier Stifte mit feiner Spitze in Schwarz, Blau, Grün und Rot
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Cryo Marker Pen Set | |
-200 °C, -328 °F | |
Kryoröhrchen und -boxen |