Learn More
Thermo Scientific™ Kryo-Markierungsstiftset
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
Marke:  Thermo Scientific™ 4000221
74.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15289134
  • 78.59 CHF / 4 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
  • Mehrfarben-Set enthält vier Stifte mit feiner Spitze in Schwarz, Blau, Grün und Rot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cryo Marker Pen Set
Multi-color
Fläschchen
-200 °C, -328 °F
Kryoröhrchen und -boxen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    28
    Stunden
    13
    Minuten
    59
    Sekunden
    44
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    83
    Stunden
    13
    Minuten
    59
    Sekunden
    44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryo-Markierungsstiftset >