Learn More
Thermo Scientific™ Kryo-Markierungsstiftset
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
Marke: Thermo Scientific™ 4000222
188.76 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Etikettieren Sie Kryofläschchen für Lagertemperaturen bis zu -200 °C (-328 °F) mit dem Thermo Scientific™ Kryomarker-Stifteset. Sie trocknen schnell, verschmieren nicht und sind permanent.
- Mehrfarben-Set enthält vier Stifte mit feiner Spitze in Schwarz, Blau, Grün und Rot
Spezifikation
Cryo Marker Pen Set | |
Black | |
4 black pens |
-200 °C, -328 °F | |
Kryoröhrchen und -boxen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %