Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
2450.00 CHF - 6000.00 CHF
Spezifikation
Enthält Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe
Motordrehzahl 1450 U/min
Zertifizierung/Konformität cUL und CE
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Modell Luftverdrängung Abmessungen (L x B x H) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Luftverdrängung Abmessungen (L x B x H) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16228250
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Welch™
3042-00
CRVpro 4 2,8 CFM, 78 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in. 46,3 lb.
2450.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15706275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Welch™
3062-00
CRVpro 6 3,5 CFM, 100 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in. 48,5 lb.
3641.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15852782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Welch™
3082-00
CRVpro 8 4,7 CFM, 133 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in. 49,6 lb.
3475.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16238250
Unterlagen ansehen
Welch™
3162-00
CRVpro 16 10,7 CFM, 305 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in. 81,6 lb.
4040.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16248250
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Welch™
3242-00
CRVpro 24 15,3 CFM, 436 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in. 84,9 lb.
5150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16258250
Unterlagen ansehen
Welch™
3302-00
CRVpro 30 18,4 CFM, 551 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in. 87 lb.
6000.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Welch Gardner Denver CRVpro Two-Stage Rotary Vane Vacuum Pump
  • The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
  • The pump impresses with its long service life, absolute reliability and its low maintenance requirements.
  • This has been enabled thanks to 3 major innovations:
    • Its low running temperature, which slows down potential corrosion processes and reduces the oil consumption.
    • Its large oil reservoir ensures a low chemical concentration, which contributes to the prolongation of the oil exchange intervals.
    • Its special inside coating increases the chemical resistance of the pump.
  • Scope of delivery: Pump with motor, 3 line cords (EU/UK/US), 2 liters of oil, centering ring with dirt trap, centering ring, 2 clamping rings.
Spezifikation
Spezifikation
Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe
cUL und CE
10 °C
Drehschieberpumpen
1450 U/min
40 °C
50/60 Hz
230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump