Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marke: Welch™ 3042-00
1768.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Welch Gardner Denver CRVpro zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe
- Die robuste Vakuumpumpe CRVpro gehört zur neuen Generation der zweistufigen Hochleistungs-Drehschieberpumpen von Welch.
- Die Pumpe besticht durch ihre lange Lebensdauer, ihre absolute Zuverlässigkeit und ihren geringen Wartungsaufwand.
- Drei wesentliche Innovationen machen dies möglich:
- Eine niedrige Betriebstemperatur, die potenzielle Korrosionsprozesse verlangsamt und den Ölverbrauch reduziert.
- Der große Ölbehälter gewährleistet eine geringe chemische Konzentration, was zur Verlängerung der Ölwechselintervalle beiträgt.
- Die spezielle Innenbeschichtung erhöht die chemische Beständigkeit der Pumpe.
- Lieferumfang: Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe.
Spezifikation
0,5 hp | |
1450 U/min | |
18,2 x 6,1 x 9,1 in. | |
46,3 lb. | |
10 °C | |
Drehschieberpumpen | |
1150 mL | |
230 V |
Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe | |
cUL und CE | |
CRVpro 4 | |
40 °C | |
50/60 Hz | |
2,8 CFM, 78 l/min | |
2 x 10-3 mbar (1,5 x 10-3 Torr) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%