Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marke:  Welch™ 3162-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16238250
  • 4040.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
  • Welch Gardner Denver CRVpro zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe
  • Die robuste Vakuumpumpe CRVpro gehört zur neuen Generation der zweistufigen Hochleistungs-Drehschieberpumpen von Welch.
  • Die Pumpe besticht durch ihre lange Lebensdauer, ihre absolute Zuverlässigkeit und ihren geringen Wartungsaufwand.
  • Drei wesentliche Innovationen machen dies möglich:
    • Eine niedrige Betriebstemperatur, die potenzielle Korrosionsprozesse verlangsamt und den Ölverbrauch reduziert.
    • Der große Ölbehälter gewährleistet eine geringe chemische Konzentration, was zur Verlängerung der Ölwechselintervalle beiträgt.
    • Die spezielle Innenbeschichtung erhöht die chemische Beständigkeit der Pumpe.
  • Lieferumfang: Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,005 Torr
Pumpe mit Motor, 3 Netzkabel (EU/UK/US), 2 l Öl, Zentrierring mit Auffangvorrichtung für Schmutz, Zentrierring, 2 Klemmringe
cUL und CE
CRVpro 16
40 °C
50/60 Hz
10,7 CFM, 305 l/min
3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 Torr)
1 hp
1450 U/min
22,4 x 8,1 x 11,4 in.
81,6 lb.
10 °C
Drehschieberpumpen
2400 mL
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump > Vakuumpumpe; Modell: CRVpro 16; Luftverdrängung: 10,7 CFM, 305 l/min; Abmessungen: 22,4 x 8,1 x 11,4 in.; Gewicht: 81,6 lb.