Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Containern, Gefäßen, Rührern und Rühr-Heizplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind robust und für viele allgemeine Anwendungen geeignet. Die Stäbe sind kreuzförmig für eine bessere Rührleistung.
9.85 CHF - 44.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Kreuz |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11898932
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm |
15.86 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11521983
|
Fisherbrand™
001.2401 |
10 x 10 x 5 mm | N/A | |||||||
11808942
|
Fisherbrand™
001.2402 |
20 x 20 x 8 mm | N/A | |||||||
16255791
|
Fisherbrand™
001.2403 |
25 x 25 x 9mm |
25.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11828942
|
Fisherbrand™
001.2404 |
30 x 30 x 10 mm | N/A | |||||||
16275791
|
Fisherbrand™
001.2405 |
38 x 38 x 11 mm |
44.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
- Stabiler Allzweckmagnetrührer
- Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Kreuz |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |