Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Containern, Gefäßen, Rührern und Rühr-Heizplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind robust und für viele allgemeine Anwendungen geeignet. Die Stäbe sind kreuzförmig für eine bessere Rührleistung.
Marke:  Fisherbrand™ 001.2404
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11828942
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
  • Stabiler Allzweckmagnetrührer
  • Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
30 x 30 x 10 mm
10 mm
1,25 in.
30 mm
Kreuz
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße, Heizrührer
1.25 Zoll
30 mm
2/Pckg.