Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Containern, Gefäßen, Rührern und Rühr-Heizplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind robust und für viele allgemeine Anwendungen geeignet. Die Stäbe sind kreuzförmig für eine bessere Rührleistung.
Marke:  Fisherbrand™ 001.2401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11898932
  • 15.86 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
  • Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
  • Bietet einen tiefen, ruhigen Vortex, selbst bei relativ hohen Geschwindigkeiten
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
10 x 10 x 5 mm
5 mm
0,375 in.
PTFE
5/Pckg.
PTFE-Rührstäbchen, Kreuz-förmig
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
0,375 in.
10 mm
10 mm
Kreuz
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig > Größe (L x B): 10 x 10 mm