Learn More
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger
Aus reinem, klarem Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
78.90 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15202469
|
BRAND™
470045 |
18 x 18 mm | Quadratisch |
78.90 CHF
2000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10450483
|
BRAND™
470816 |
24 x 40 mm | Rechteck |
118.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15222469
|
BRAND™
470060 |
24 x 24 mm | Quadratisch |
147.00 CHF
2000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10039670
|
BRAND™
470819 |
24 x 50 mm | Rechteck |
156.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10152061
|
BRAND™
470820 |
24 x 60 mm | Rechteck |
193.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stärke zwischen 0.13 und 0.17 mm
- Brechungsindex ne = 1.52 ± 0.01, Abbe-Zahl ve = 56.5 ± 0.5
- Die vollautomatische Produktion garantiert gebrauchsfertige Qualität: sauber, staubfrei, fettfrei und verzerrungsfrei
- Planheit innerhalb ± 3 μm
- Die Packungsmenge für die quadratische Form beträgt 2000 (10 Kartons à 200); die Packungsmenge für die rechteckige Form beträgt 1000 (10 Kartons à 100)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger