Learn More
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger
Aus reinem, klarem Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Marke: BRAND™ 470820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stärke zwischen 0.13 und 0.17 mm
- Brechungsindex ne = 1.52 ± 0.01, Abbe-Zahl ve = 56.5 ± 0.5
- Die vollautomatische Produktion garantiert gebrauchsfertige Qualität: sauber, staubfrei, fettfrei und verzerrungsfrei
- Planheit innerhalb ± 3 μm
- Die Packungsmenge für die quadratische Form beträgt 2000 (10 Kartons à 200); die Packungsmenge für die rechteckige Form beträgt 1000 (10 Kartons à 100)
Spezifikation
Rechteck | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
1000 |
Borosilikatglas | |
24 x 60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger > Form: Rechteckig, Größe (metrisch): 24 x 60 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur