Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards minimieren Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt.
211.00 CHF - 1135.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
---|---|
Konzentration | 3000 Partikel/ml ± 10 % |
Inhalt | Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
Beschreibung | Produkte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern |
Farbe | Weiß oder farblos |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10584945
|
Thermo Scientific™
CC02-PK |
2 μm |
401.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11553273
|
Thermo Scientific™
CC02-PK |
2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10369384
|
Thermo Scientific™
CC05-PK |
5,010 ± 0,035 μm |
974.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11563273
|
Thermo Scientific™
CC05-PK |
5,010 ± 0,035 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10156124
|
Thermo Scientific™
CC10-PK |
10,00 ± 0,08 μm |
1055.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11573273
|
Thermo Scientific™
CC10-PK |
10,00 ± 0,08 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10280035
|
Thermo Scientific™
CC15-PK |
15,02 ± 0,15 μm |
959.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11583273
|
Thermo Scientific™
CC15-PK |
15,02 ± 0,15 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10702037
|
Thermo Scientific™
CC20-PK |
20 μm |
211.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11593273
|
Thermo Scientific™
CC20-PK |
20 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10322265
|
Thermo Scientific™
CC25-PK |
25 μm |
1130.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11503283
|
Thermo Scientific™
CC25-PK |
25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10046634
|
Thermo Scientific™
CC30-PK |
30 μm |
401.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11513283
|
Thermo Scientific™
CC30-PK |
30 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11523283
|
Thermo Scientific™
CC50-PK |
50,2 ± 0,3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10034294
|
Thermo Scientific™
CC50-PK |
50,2 ± 0,3 μm |
225.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10116514
|
Thermo Scientific™
CC70-PK |
70 μm |
1135.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11533283
|
Thermo Scientific™
CC70-PK |
70 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards, einem kostengünstigen, praktischen und einfach zu verwendenden Produkt für die Validierung von Flüssigkeitspartikelzählern, minimieren Sie Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt. Diese Standards für die Analyse direkt aus der Flasche sind in Einwegflaschen verpackt und wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen.
Diese gebrauchsfertigen Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückverfolgbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.- Mikrosphären aus Polystyrol sind in einem ultrasauberen Verdünnungsmittel suspendiert
- Die Konzentration ist für die Anwendung in Lichtverdunklungs-Partikelzählern und anderen Zählanwendungen mit niedriger Konzentration optimiert
- Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar.
- CC10 und CC25 sind ideal für die Interimprüfung USP 788 und 788
Inhalt:
- Kalibrierungs- und Rückführbarkeitszertifikat gemäß NIST™
- Partikelzählungsprotokoll
- Sicherheitsdatenblatt
Spezifikation
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Partikelzählprotokoll | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Produkt ist mindestens sechs Monate lang haltbar |
3000 Partikel/ml ± 10 % | |
Produkte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern | |
Validierung von Flüssigpartikelzählern, USP-Prüfung | |
Partikel für die Zählkontrolle | |
6 x 25 ml | |
< 3 % |