Learn More
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
205.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Verfahren | Chromatographie |
---|---|
Format | Bogen |
Güte | FN 3 |
Material | Baumwolllinter |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10682602
|
Sartorius™
FT-2-503-250250N |
250 mm | 250 mm |
205.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10400282
|
Sartorius™
FT-2-503-300580N |
300 mm | 580 mm |
449.92 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10032351
|
Sartorius™
FT-2-503-580600N |
580 mm | 600 mm |
289.91 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10357691
|
Sartorius™
FT-2-503-460570N |
3460 mm | 570 mm |
211.78 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Chromatographie | |
Bogen | |
FN 3 | |
Baumwolllinter |