Learn More
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Marke:  Sartorius™ FT-2-503-250250N
195.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10682602
  • 205.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bogen
Baumwolllinter
250 mm
FN 3
250 mm
Chromatographie
Name des Produkts
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters > Länge:250mm; Breite:250mm