Learn More
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Marke: Sartorius™ FT-2-503-580600N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Bogen | |
Baumwolllinter | |
580 mm |
FN 3 | |
600 mm | |
Chromatographie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters > Länge: 580 mm; Breite: 600mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur