Learn More
Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze
Mit einer ringgestützten Membran für den Einsatz in Diffusions- oder Ussing-Kammern nach dem Zusammenfluss der Zellen. Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze sind hauptsächlich für den Transport oder elektrophysiologische Untersuchungen vorgesehen.
249.60 CHF - 404.56 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 6 Einsätze und 6-Well Platte |
---|---|
Kulturfläche | 1.12 cm2 |
Porengröße | 0,4 μm |
Typ | Kultureinsatz |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Material | Porendichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porendichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10555482
![]() |
Corning™
3407 |
Polycarbonat | 1 x 108 Poren/cm2 |
249.60 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10670692
![]() |
Corning™
3801 |
PET | 4 x 106 Poren/cm2 |
404.56 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kulturbehandelte 12 mm-Membran aus Polycarbonat oder durchsichtigem Polyester
- Jeder modifizierte Transwell™ Durchlässige Trägereinsatz enthält einen entnehmbaren Membranabschnitt, der leicht vom Träger zu trennen ist
- Nach dem Erreichen der Konfluenz der Zellen wird der Membranabschnitt oder -ring in einer horizontalen oder vertikalen Diffusionskammer platziert
Bestellinformation
Sterile Kultureinsätze sind in 6-Well Clusterplatten verpackt.
Spezifikation
6 Einsätze und 6-Well Platte | |
0,4 μm | |
12 mm | |
24/Karton |
1.12 cm2 | |
Kultureinsatz | |
6/Packung | |
Steril |