Learn More
Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze
Mit einer ringgestützten Membran für den Einsatz in Diffusions- oder Ussing-Kammern nach dem Zusammenfluss der Zellen. Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze sind hauptsächlich für den Transport oder elektrophysiologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke: Corning™ 3407
220.29 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kulturbehandelte 12 mm-Membran aus Polycarbonat oder durchsichtigem Polyester
- Jeder modifizierte Transwell™ Durchlässige Trägereinsatz enthält einen entnehmbaren Membranabschnitt, der leicht vom Träger zu trennen ist
- Nach dem Erreichen der Konfluenz der Zellen wird der Membranabschnitt oder -ring in einer horizontalen oder vertikalen Diffusionskammer platziert
Bestellinformation
Sterile Kultureinsätze sind in 6-Well Clusterplatten verpackt.
Spezifikation
6 Einsätze und 6-Well Platte | |
Polycarbonat | |
0,4 μm | |
12 mm | |
24/Karton |
1.12 cm2 | |
1 x 108 Poren/cm2 | |
Kultureinsatz | |
6/Packung | |
Steril |