Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ 96-Well-Auffangplatten
GREENER_CHOICE
Zubehör für das HTS Transwell™-96 durchlässige Trägersystem
Marke:  Corning™ 3583
Artikelnummer. 10484863
  • 158.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Alle Komponenten werden steril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SBS 1-2004 bis ANSI, SBS 4-2004
Mit Deckel
Schwarz
Steril
10/Karton
10 St./Packung
Standard
8 x 12
96
Flacher Boden (F-Well)
10 St./Packung
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ 96-Well-Auffangplatten > Schwarz