Learn More
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar
Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Corning™ Costar™ Transparente Multiwellplatten sind eine optimale Lösung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
284.00 CHF - 314.91 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Mit Deckel |
Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399494
![]() ![]() |
Corning™
3737 |
3,8 cm2 | 6,9 mL |
314.91 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11309504
![]() ![]() |
Corning™
3738 |
1.9 cm2 | 3,4 mL |
300.76 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11389494
![]() ![]() |
Corning™
3736 |
9,5 cm2 | 16,8 mL |
284.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
- Wells mit flachem Boden
- Gammasterilisiert
Spezifikation
Standard | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Unbehandelt | |
100/Karton |
Mit Deckel | |
Durchsichtig | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 St./Packung |