Learn More
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Corning™ Costar™ Transparente Multiwellplatten sind eine optimale Lösung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
Marke:  Corning™ 3737
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399494
  • 314.91 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
3,8 cm2
Mittleres Bindungsvermögen
Polystyrol
12
Steril
Flacher Boden (F-Well)
5 St./Packung
Mit Deckel
3 x 4
Durchsichtig
6,9 mL
0,76 bis 1,14 ml
Unbehandelt
100/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer31124046 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/05/2025 Catalog Number3737
Chargennummer27724031 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number3737
Chargennummer23324005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number3737
Chargennummer27724031 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number3737
Chargennummer1417063 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number3737
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar > 12-Well; Keine; 5/Pk; 50/Karton