Learn More
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Corning™ Costar™ Transparente Multiwellplatten sind eine optimale Lösung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
Marke:  Corning™ 3738
274.10 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11309504
  • 300.76 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
1.9 cm2
Mittleres Bindungsvermögen
Polystyrol
24
Steril
Flacher Boden (F-Well)
5 St./Packung
Mit Deckel
6 x 4
Durchsichtig
3,4 mL
0,38 bis 0,57 ml
Unbehandelt
100/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer31724059 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number3738
Chargennummer32824013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number3738
Chargennummer28424006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number3738
Chargennummer22724001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number3738
Chargennummer18324003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number3738
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Multi-Well-Platten, klar > 24-Well; Keine; 5/Pk; 100/Karton