Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine 96-Well-Assay-Platten
Die Konstruktion aus transparentem, flexiblem Polyvinylchlorid (PVC) gewährleistet Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Corning™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten aus transparentem PVC sind eine hervorragende Lösung Miniaturisierungsaufgaben im Labor. Aufgrund ihrer flexiblen Bauweise eignen sich diese Mikrotiterplatten nicht für die Automatisierung.
Marke: Corning™ 2797
199.46 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrotiterplatten aus PVC sind eine kostengünstige Alternative für allgemeine Laborarbeiten
- Well-Volumen: 250 μl bis 260 μl
- Arbeitsvolumen: 50 μl bis 150 μl
- Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
Ohne Deckel
Bestellinformation
Es sind keine Deckel erhältlich. Wird in Packungen mit je 25 Stück geliefert.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 bis 150 μl | |
Unbehandelt | |
Lösungsbasierte Assays, serielle Verdünnungen und allgemeine Lagerungsanwendungen | |
25/Packung |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Unsteril | |
Rund | |
100/Karton | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
72Stunden
11Minuten
18Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %