Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Marke: Fisherbrand™ 235100
116.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Kompatibel mit automatisierten Anlagen
- Polystyrol
- Platten ohne Deckel einfach stapelbar
- In flachen oder runden Well-Formen erhältlich
- Nicht steril
- Unbehandelt und mit gleichmäßigen Oberflächeneigenschaften
- Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
300 μl | |
50 –250 μl/Well | |
Unbehandelt | |
Ideal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Stoffen |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
80/Karton |
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system