Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
199.56 CHF - 1170.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | Nicht behandelt |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10554522
![]() |
Corning™
3961 |
Unsteril | 2000 μl | Konischer Boden (V-Well) | 96 |
1170.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10779922
![]() |
Corning™
3957 |
Unsteril | 500 μl | Runder, konischer Boden (V-Well) | 96 |
796.64 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10689141
|
Corning™
3959 |
Unsteril | 1000 μl | Rund | 96 |
647.07 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10708212
![]() |
Corning™
3960 |
Steril | 2000 μl | Konischer Boden (V-Well) | 96 |
335.18 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10196761
![]() |
Corning™
3958 |
Steril | 1000 μl | Rund | 96 |
199.56 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
- Standardmäßige 96-Well Fläche
- Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Certifications
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt | |
Polypropylen | |
Unbehandelt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke