Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
Marke: Corning™ 3961
737.44 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
- Nicht steril
- Standardmäßige 96-Well Fläche
- Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Certifications
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Nicht behandelt | |
96-Well Assay-Blöcke | |
2000 μl | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
20 Innenpackungen mit je 5 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen | |
5/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen