Learn More
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben
Entwickelt für den Einsatz mit Falcon 25-, 75- und 175 cm-2-Kolben
96.65 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Farbe | Blau |
Enthält | 0.2 μm Membranbelüftung |
Produkttyp | Kappe, belüftet |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10256821
![]() |
Falcon™
354637 |
Falcon™ 25 cm, 2 Kolben |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10204861
![]() |
Falcon™
354638 |
Falcon™ 75 cm, 2 Kolben |
158.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10709471
![]() |
Falcon™
354639 |
Falcon™ 175 cm, 2 Kolben |
96.65 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Polyethylen
- Enthalten eine 0.2 μm-Membranbelüftung, welche einen gleichmäßigen Gasaustausch ermöglicht, während ein Passieren von Bakterien und Pilzen verhindert wird. Somit wird das Risiko einer Kontamination, die normalerweise mit Standardzellkulturen in Zusammenhang steht, bei der offenen Inkubation reduziert
- Steril
Spezifikation
Polyethylen | |
0.2 μm Membranbelüftung | |
Steril |
Blau | |
Kappe, belüftet | |
Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben