Learn More
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben
GREENER_CHOICE
Entwickelt für den Einsatz mit Falcon 25-, 75- und 175 cm-2-Kolben
Marke:  Falcon™ 354638
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10204861
  • 158.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Polyethylen
  • Enthalten eine 0.2 μm-Membranbelüftung, welche einen gleichmäßigen Gasaustausch ermöglicht, während ein Passieren von Bakterien und Pilzen verhindert wird. Somit wird das Risiko einer Kontamination, die normalerweise mit Standardzellkulturen in Zusammenhang steht, bei der offenen Inkubation reduziert
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Falcon™ 75 cm, 2 Kolben
Kappe, belüftet
Schraubverschluss
Blau
0.2 μm Membranbelüftung
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben > Zur Verwendung mit Falcon 75 cm2 Laborkolben