Learn More
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben
Entwickelt für den Einsatz mit Falcon 25-, 75- und 175 cm-2-Kolben
Marke: Falcon™ 354637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polyethylen
- Enthalten eine 0.2 μm-Membranbelüftung, welche einen gleichmäßigen Gasaustausch ermöglicht, während ein Passieren von Bakterien und Pilzen verhindert wird. Somit wird das Risiko einer Kontamination, die normalerweise mit Standardzellkulturen in Zusammenhang steht, bei der offenen Inkubation reduziert
- Steril
Spezifikation
Polyethylen | |
Falcon™ 25 cm, 2 Kolben | |
Kappe, belüftet | |
Schraubverschluss |
Blau | |
0.2 μm Membranbelüftung | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Belüfteter Schraubverschluss für Kolben > Zur Verwendung mit Falcon 25 cm2 Laborkolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur