Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke:  Corning™ 3969
Artikelnummer. 10135564
  • 23.10 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
3.3 cm
Kappe
Steril
HDPE
Zur Verwendung in geschlossenen Systemen und Anwendungen, in denen keine Belüftung notwendig ist
Ja
Schraube
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer17624009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number3969
Chargennummer20524011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number3969
Chargennummer16224008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number3969
Chargennummer15824007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number3969
Chargennummer06724004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog Number3969
Name des Produkts
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen > Massive Kappe; Schwarz