Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l)
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l) sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
342.00 CHF - 394.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Oberteil: Mit Gewinde |
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schüttelkulturanwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10092591
![]() ![]() |
Corning™
431256 |
2000 ml | Mit Schikanen |
394.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10216821
![]() ![]() |
Corning™
431252 |
3000 ml | Ohne Schikanen |
342.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10410292
![]() ![]() |
Corning™
431253 |
3000 ml | Mit Schikanen |
357.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10410482
![]() ![]() |
Corning™
431255 |
2000 ml | Ohne Schikanen |
394.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Das Fernbach-Design erhöht den Oberflächenbereich für den Gasaustausch
- Kann für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien verwendet werden
- Es werden belüftete Verschlüsse für Anwendungen mitgeliefert, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
- Bodenform mit und ohne Schikanen erhältlich
- Einzeln verpackt
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- RNase-/DNase-frei
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
1/Packung | |
Weit | |
Belüftet |
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
Weithals | |
Ja | |
Steril |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.