Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l) sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 431256
317.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10092591
  • 394.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Fernbach-Design erhöht den Oberflächenbereich für den Gasaustausch
  • Kann für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien verwendet werden
  • Es werden belüftete Verschlüsse für Anwendungen mitgeliefert, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
  • Bodenform mit und ohne Schikanen erhältlich
  • Einzeln verpackt
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
  • RNase-/DNase-frei
  • Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
67,6 oz.
Polypropylen
2000 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit
Mit Schikanen
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
Polycarbonat
100 ml
6/Karton
Ja
Steril
Belüftet
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l) > Mit Schikanen, Belüftungswand, 2 l
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.