Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l)
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat (2 l und 3 l) sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke: Corning™ 431255
327.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Fernbach-Design erhöht den Oberflächenbereich für den Gasaustausch
- Kann für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien verwendet werden
- Es werden belüftete Verschlüsse für Anwendungen mitgeliefert, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
- Bodenform mit und ohne Schikanen erhältlich
- Einzeln verpackt
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- RNase-/DNase-frei
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
67,6 oz. | |
Polypropylen | |
2000 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit | |
Ohne Schikanen |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Polycarbonat | |
100 ml | |
6/Karton | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
02025001 | Qualitätsbescheinigung | 13/05/2025 | 431255 |
36224018 | Qualitätsbescheinigung | 25/04/2025 | 431255 |
31824016 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 431255 |
29324015 | Qualitätsbescheinigung | 22/03/2025 | 431255 |
31824015 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2025 | 431255 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.