Learn More
Falcon™ Einweg-Transferpipetten aus Kunststoff
BIOPHARMA
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
89.59 CHF - 107.56 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Skala Ja
Graduierungen 1, 2 ml
Volumen (metrisch) 3 ml
Länge (metrisch) 15.2 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10736841
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357524
Unsteril
89.59 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10222521
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357575
Steril
107.56 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
Durch einmaliges Zusammendrücken werden 3 ml in diese 6-in-Transferpipette gesaugt. Schmale Spitze sorgt für eine gleichbleibende Reproduktion der Tropfengröße.
  • Polyethylen
  • In 1 ml- und 2 ml-Intervallen graduiert
  • Länge: 6 Zoll (15.2 cm)
  • Kapazität: 3 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
1, 2 ml
15.2 cm
Ja
3 ml
Falcon™ Transferpipette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Einweg-Transferpipetten aus Kunststoff