Learn More
Falcon™ Einweg-Transferpipetten aus Kunststoff
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
Marke: Falcon™ 357575
92.59 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Äußerst robustes, einteiliges Polyethylen
Durch einmaliges Zusammendrücken werden 3 ml in diese 6-in-Transferpipette gesaugt. Schmale Spitze sorgt für eine gleichbleibende Reproduktion der Tropfengröße.
- Polyethylen
- In 1 ml- und 2 ml-Intervallen graduiert
- Länge: 6 Zoll (15.2 cm)
- Kapazität: 3 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
500/Karton | |
3 ml | |
Falcon™ Transferpipette |
Steril | |
1, 2 ml | |
Einzeln verpackt | |
15.2 cm | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30624013 | Qualitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 357575 |
22924011 | Qualitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 357575 |
17724008 | Qualitätsbescheinigung | 02/01/2025 | 357575 |
20424009 | Qualitätsbescheinigung | 01/01/2025 | 357575 |
15124007 | Qualitätsbescheinigung | 09/11/2024 | 357575 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %