Learn More
Corning™ OBJEKTTRAEGER OHNE FELD 75X 75X2
Schlichtes, durchsichtiges Glas
Marke:  Corning™ 2947-75X25
309.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11353805
  • 358.12 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 75 x 25 mm
  • Stärke: 0.90 bis 1.10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
10
Unsteril
0,9 bis 1,1 mm
75 mm
5
Glas
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ OBJEKTTRAEGER OHNE FELD 75X 75X2 > Mikroskop-Objektträger, 75 x 25 mm